Den tynneste kjemiskbestandige engangshansken
Vi presenterer Microflex 93-260, den nye hansken som vil forandre kjemisk håndbeskyttelse. Med et innovativt trelagsdesign, tilbyr Microflex 93-260 pålitelig beskyttelse som de ansatte trenger når de håndterer kjemikalier.
Innovativt 3 lags design*
Hanskens unike trelags konstruksjon har en myk innside som er spesielt designet slik at de skal være enkel å ta på og av. Det fleksible midtre laget gir maksimal beskyttelse mot syrer og baser mens den slitesterke utsiden gir maksimal beskyttelse mot organiske løsningsmidler. Ettersom hanskens slitesterke utside tåler belastningen av harde fysiske og kjemiske forhold lengre, trenger ikke medarbeiderne å skifte hansker så ofte, slik at produktiviteten forbedres.
Sterk kjemikaliebeskyttelse
Microflex 93-260 gir en så god kjemisk beskyttelse at det overholder kravene både for EN 374 sertifisering i Europa, og KOSHA sertifisering i Korea. Når de ble testet med aggressive kjemikalier som svovelsyre, N heptan, heksan og metanol, viste Microflex 93-260 imponerende gjennomtrengningstid - som ofte slår konkurrentene.
Komfort uten sidestykke
Microflex® 93-260 er laget i et innovativt blandingstekstil av nitril og neopren, de er kun 0.19 mm tykke og byr på alle fordelene som sprutsikre engangshansker har: Eksepsjonell komfort, passform, elastisitet og grep. Disse attributtene kombinert med Ergoform Design Technology reduserer muskeltretthet i hånd og arm, slik at medarbeidernes produktivitet øker og man reduserer sannsynligheten for dyre og farlige ulykker og lekkasjer.
* Prosessen med å produsere denne 3 lags hansken avventer patent.
Brosjyrer
Se våre videoer
Presentasjon Microflex 93-260 |