Chromasolv™ løsemidler
Disse løsemidlene har blitt spesialdesignet til å oppfylle kravene for hver av de spesifikke analysemetodene, og de er egnet for bruk i en lang rekke bransjer.
Chromasolv™ løsemidler til HPLC-bruksområder
Du trenger en løemiddelleverandør du kan stole på. Alle våre løsemidler er testet for HPLC-analyse.
Chromasolv™ løsemidler i beholdere av rustfritt stål
Reduser kostnadene for oppbevaring, håndtering og kassering av løsemidler med 98 %...
Chromasolv™ løsemidler til LC-MS-bruksområder
Alle LC-MS-løsemidler er testet med Reserpine for å sikre svært lave urenhetssignaler i høysensitivitetsspektre for å opprettholde integriteten.
Chromasolv™ løsemidler for analyse av pesticidrester
Bredt utvalg av løsemidler utarbeidet spesielt for analyse av pesticidrester ved hjelp av gasskromatografi.
Chromasolv™ løsemidler for GC Headspace
Fullstendig utvalg av løsemidler med høy renhet som oppfyller kravene i USP, Ph. Eur. og ICH for GC-Headspace-analyse.