Chiral-kromatografi
I mange biologiske prosesser kan aktiviteten til det ene medlemmet av et enantiomerisk par kontrasteres med inaktiviteten eller til og med den skadelige aktiviteten til det andre. Den vellykkede utviklingen av kiralstasjonære faser for HPLC and SFC gjør det mulig å overvåke den optiske renheten til legemidler i partier og tilstedeværelsen av legemiddelet i formuleringer eller biologiske væsker. Andre bruksområder kan være innen agrokjemiindindustrien og beslektede industrier. Hovedtypene kiralstasjonære faser inkluderer immobilisert polysakkarid, bindinger av cellulose og amylose, proteinbindinger, syklodekstrininkludering, kroneter, ligandbytte og polymernettverk.