Cphnano
Oppgrader og utvid funksjonaliteten til ditt eksisterende spektrofotometer - digital laboratorieanalyse og neste generasjons UV/Vis for lab 4.0.
NanoCuvettes™ frigjør det fulle potensialet til et spektrofotometer, og SpectroWorks™ optimaliserer og automatiserer din UV/Vis-instrumentarbeidsflyt.
Ved å aktivere etikettfrie målinger av brytningsindeksen kan du forbedre både rekkevidden og kvaliteten på analysen.
Med NanoCuvette™ One og S har du alle de grunnleggende kyvette-funksjonene, men nå trenger du ikke et mikrovolum, et refraktometer eller et DLS-instrument. Du kan gjøre robuste proteinkonsentrasjoner for R&D- og enzymkinetikk uten etiketter eller kromoforer, og med NanoCuvette™ S kan du nå også gjøre spektrofotometrisk kvantisering av partikkel-/cellestørrelse og konsentrasjonsanalyse.
Med kraften til nanoteknologien og ved å analysere data i skyen, får du raskere og mer nøyaktige resultater i laboratoriet samtidig som du senker forskuddsinvesteringer.
Digitaliseringen av arbeidsflyten hjelper også ved semi-automatisert, rutinemessig QC analyse, noe som minimerer innsatsen som trengs for å skaffe og overføre data.
Hvis du ønsker å bli kontaktet for et tilbud, en demo eller en samtale, vennligst fyll ut webskjemaet.
SpectroLinkTM - digitaliser UV/Vis-arbeidsflyten
SpectroLink™ kobles til spektrofotometeret ditt for å skaffe, analysere og trekke ut resultater i én enkel arbeidsflyt via SpectroWorks™ online-plattformen. Strøm og analyser spektrumdata i sanntid på en datamaskin, et nettbrett eller en mobiltelefon. SpectroLink™ er den digitale broen mellom et spektrofotometer og databehandlingen, noe som gjør det enkelt å fokusere på arbeidet i stedet for drivere og programvare.
Mer informasjon
SpectroWorks™ - gjør UV/Vis-arbeidsflyten enklere og spar timer på laboratoriet
SpectroWorks™ forenkler arbeidsflyten for spektrofotometeret til en tre-trinns prosess, slik at du raskt kan skaffe, analysere og trekke ut resultater. Det inkluderer instrumentlyssimuleringer for bedre ytelse og enkel deling av data med regneark, elektroniske lab notatbøker og python osv. SpectroWorks™ er en brukervennlig plattform med 'dra og slipp'-funksjon på alle UV/Vis instrumenter. Med SpectroWorks™ får du ett-klikks resultater på få minutter, slik at du kan fokusere på å få ting gjort. Etter analyse kan du eksportere resultatene i regnearkformat eller bruke API-nøkler til å kommunisere med andre plattformer.
Mer informasjon
NanoCuvette™ One - kvantifisering og kinetikk for proteiner, enzymer og karbohydrater
Med NanoCuvette™ One kan du analysere mindre prøver og et stort utvalg av konsentrasjoner av ikke-absorberende forbindelser. Den utvider mulighetene til spektrofotometeret ditt og lar deg utføre klassisk absorbsjon og etikettfri spektroskopi via målinger av brytningsindeksområder. Nå trenger du ikke et mikrovoluminstrument eller et elektronisk refraktometer, fordi med NanoCuvettes™ kan du gjøre robust proteinkonsentrasjon for R&D og enzymkinetikk uten etikett eller kromoforer.
Mer informasjon
Enkel, rask og pålitelig analyse av partikkelstørrelser med NanoCuvette™ S
En av utfordringene med spesialinstrumenter er kontinuerlig kalibrering og vedlikehold for å sikre høy pålitelighet for størrelseskvantisering av størrelser. NanoCuvettes™ er individuelt kalibrert i produksjonen, og via SpectroWorks™-programvaren vil målingene dine automatisk kalibreres for å sikre svært pålitelig datasammenligning.
Instrumenter for partikkelstørrelseanalyse (PSA) er hovedsakelig avhengig av dynamisk lysspredning, som har et iboende problem med store dynamiske områder på grunn av maskering fra store partikler. Her bruker NanoCuvette™ S, sammen med SpectroWorks™, en kombinasjon av Mie- og Rayleigh-spredning, som baserer seg på en tosporet registrering med høyere nøyaktighet og reproduserbarhet på tvers av et stort dynamisk område.
Alternativt vil man be om PSA kvantisering, der det ofte tar uker før du får den samme informasjonen som du kan få innen timer ved hjelp av NanoCuvette™ S.
Tradisjonelle PSA instrumenter kan koste opptil 100 000 euro og bestilling av PSA kvantifisering kan koste ca. 2 000 Euro for hver prøve, som er et kostbart anliggende. For en brøkdel av kostnaden kan du bruke dagens spektrofotometrisk infrastruktur til priser under 10 euro per prøve.