Digital intelligent måling for større nøyaktighet og fleksibilitet!
pH-måling ble i begynnelsen utført med en referanseelektrode og en målekyvette. Etter hvert tok den kombinerte elektroden over, etterfulgt av en kombinert elektrode med innebygd temperatursensor. I dag kan vi ta enda et skritt inn i fremtiden med de innovative digitale sensorene for pH, redox, konduktivitet, oppløst oksygen og til og med turbiditet.
Digitale intelligente sensorer er
- mer nøyaktige, ettersom signalet konverteres direkte i elektroden
- intelligente, ettersom serienumre og innstillinger, inkludert kalibreringsdatoer, overføres automatisk til måleren for den beste databehandlingen noensinne
- brukervennlige, ettersom hver unike sensor gjenkjennes av måleren
og mye mer ....
VWR® Multiparameter Digital MD 8000
Fordeler med et digital målesystem
Se denne videoen for å finne ut hvordan disse innovasjonene gjør arbeidet ditt enklere og mer nøyaktig og gir deg fleksibilitet for fremtidige prosjekter.
Produktutvalg
pHenomenal MD 8000 L
Benkmåler med én kanal
6 parametere: pH/temperatur, redox, konduktivitet, TDS, salinitet, oppløst oksygen og turbiditet.
Minne på 5000 datasett GLP
pHenomenal MD 8000 H
Bærbar måler med én kanal
6 parametere: pH/temperatur, redox, konduktivitet, TDS, salinitet, oppløst oksygen og turbiditet.
Minne på 5000 datasett GLP
WTW® Multiparameter Digital IDS-systemer
Produktvalg
WTW® IDS Multiparameter laboratoriemålere
Benkmåler med 1 til 3 kanaler
6 parametere: pH/temperatur, redox, konduktivitet, TDS, salinitet, oppløst oksygen og turbiditet.
Minne på 5000 datasett GLP
WTW® IDS Multiparameter bærbare målere
Bærbar måler med 1 til 3 kanaler
6 parametere: pH/temperatur, redox, konduktivitet, TDS, salinitet, oppløst oksygen og turbiditet.
Minne på 5000 datasett GLP
HACH® Mono- & Multi-parameter HQD systems
Hach HQd IntelliCAL™ durable probes
HQD meter, Have a look at Hach's HQd IntelliCAL durable water testing probes.
Hach® HQD Mono- and multi-parameter lab meters
1- to 2-channel meter: pH/temperature, redox, conductivity, TDS, salinity, dissolved oxygen and ISE. 500 data set GLP memory.
Hach® HQD mono- and multi-parameter portable meters
1- to 2-channel meter: pH/temperature, redox, conductivity, TDS, salinity, dissolved oxygen and ISE. 500 data set GLP memory.