Karl Fischer-titrering
Utvalg av kompakte volumetriske eller coulometriske Karl Fisher-titratorer og tilhørende reagenser for bestemmelse av vanninhold.
  • Volumetriske Karl Fischer-titratorer passer for middels til store vannvolum (mg område) og kombinerer rask og presis bestemmelse av vanninnhold med enkel bruk
  • Coulometriske Karl Fischer-titratorer er for små vannmengder (µg område) og kombinerer rask og presis bestemmelse av vanninnhold med svært enkel bruk
  • Karl Fischer-reagenser
Produktvalg
Coulometriske Karl Fischer-titratorer
Vanlige Karl Fischer kolometriske titratorer kombinerer rask og nøyaktig bestemmelse av vanninnhold med svært enkel bruk....
Karl Fischer-reagenser
Karl Fischer-applikasjon for vannbestemmelse...