Filtrering
Næringsmidler i løsning er ofte svært vanskelige å filtrere grunnet innholdet av store partikler i løsningen. Avhengig av bruksområdet og den analytiske teknikken som er involvert, kan produkter som omfatter brettet filterpapir for gravitasjonsfiltrering, eller sprøytefiltre til filtrering med positivt trykk, benyttes for å klarne prøver.
Produktvalg
Filterpapir
VWR tilbyr et stort utvalg med filterpapir...
Sprøytefiltre
Positivt trykk kan gjøre filtrering enklere!
Glassfiberfiltre
Glassfiberfiltre med høye gjennomstrømningshastigheter, høy kapasitet, høy termisk toleranse og svært god retensjon...