Ohaus
Ohaus tilbyr en rekke vekter til bruk i industrielle miljøer – fra kompakte, brukervennlige vekter for bruksområder innen næringsmiddelindustrien (i samsvar med HACCP), til modulære modeller, modeller med høy kapasitet og avanserte modeller for spesielle bruksområder, for eksempel deletelling, kontrollveiing med mer.
Ranger® 7000
Denne vekten forenkler selv de mest komplekse oppgavene innen industrien.
- Den har ti avanserte bruksmodi for komplekse bruksområder, og du kan kontrollere periferiutstyr og/eller en vektplattform med et valgfritt tilleggssett.
- Du får resultater raskt og presist takket være en stabiliseringstid på ett sekund og en skjermoppløsning på 75 000 d eller 350 000 d.
- Modulær vekt med hus i IP 54 støpt metall og forseglet metallindikator som sikrer lang holdbarhet
- Kapasitet (område): 3 til 60 kg; lesbarhet (område) 0,01 til 10 g.