VWR Chemicals
Reagenser med høy renhetsgrad av merket AnalaR NORMAPUR til laboratorieanalyser gir deg høy kvalitet til konkurransedyktige priser.
Dette omfattende produktsortimentet består av over 400 reagenser som er egnet for en rekke forskjellige bruksområder innen analyse. Mange typer emballasje og pakningsstørrelser: i glass, plast eller plastbelagte glassflasker. Større pakninger på opptil 200 l kan også fås. Alle BDH Prolabo-produkter er merket med en utløpsdato på produktetiketten og analysesertifikatet. Hver batch testes mot strenge spesifikasjoner for å sikre konsekvent ytelse hver gang. Spesifikasjonene angir garanterte maksimalt tillatte urenhetsnivåer, ikke typiske analyseverdier. Du kan enkelt laste ned analysesertifikater fra nettstedet vårt.
Angi det aktuelle kjemikaliet i søkefeltet for å se hva som er tilgjengelig.
Mulighet for spesialtilbud ved store bestillinger, på forespørsel.