Utstyr og tilbehør for TLC/HPTLC
En rekke viktige produkter er nødvendige for tynnsjiktkromatografi (TLC eller HPTLC) i laboratoriet. Avantor® tilbyr et omfattende utvalg av utstyr og tilbehør for TLC/HPTLC inkludert tanker, applikatorer, monitorer, forstøvere, sorbenter og mer.
Instrumentering-Supelco® TLC Explorer dokumentasjonssystem
Overlegen instrumentløsning for pålitelig TLC-plateanalyse. I stand til å analysere én eller flere plater – dette utstyret med sine tre LED-lyskilder gjør det mulig med en hurtig visuell kontroll eller en programvarebasert analyse og kvantifisering.
TLC-utviklingstanker
Konstruert av stødig glass med avfasede kanter for å eliminere farer som kan oppstå på grunn av skarpe kanter. Klare sider gir en uhindret visning av tankinnholdet.
TLC-plateapplikatorer
Engangskapillærer er tilgjengelige for bruk i manuelle eller automatiserte TLC-platebruksområder.
Forstøvere/spraysystemer
Flere alternativer for å levere en enhetlig spraytåke, som eliminerer dannelsen av dråper og søl.
TLC-sorbenter
En rekke standard og modifiserte adsorbenter, tilgjengelige med eller uten fluorescerende indikatorer.
UV-lys og -lyspærer
Produsert for å være lett og robust. Holdbare lyspærer som egner seg for TLC-bruksområder.
TLC-platemonitorer
Designet til å jobbe med både TLC- og HPTLC-glasskamre, gjør TLC-platemonitorer det mulig for brukere å utvikle plater enkelt og effektivt, med smarte systemer på plass i utvalgte modeller for å varsle brukeren om når ønsket utviklingsavstand er nådd.