Tuttnauer laboratorie autoklaver, D-line
Tuttnauer
Tuttnauer har produsert sterilisatorer i over 90 år. Som ledende i verden i løsninger for sterilisering og infeksjonskontroll, er Tuttnauer anerkjent av sykehus, forskningsinstitutter, klinikker og laboratorier i over 140 land.
BE OM GRATIS DEMONSTRASJONTuttnauers laboratorie autoklaver dekker et vidt spekter av anvendelser som passer i mange felt, .m forskningsinstitutter, universiteter, i farmasien, næringsmidler, medisinsk og bioteknologisk industri osv.
Den avanserte laboratorieserien fås i en uovertruffet serie med pålitelig benketopp (frontlasting) og vertikale (topplasting) modeller med kammervolum på 23 til 160 liter som tilbyr en enkelt løsning til hele spekteret av steriliseringsbehov.
Autoklavene kan konfigureres fullstendig fra generell bruk til kundetilpasning.
Generell spesifisering for laboratorie autoklaver
- Høykvalitetskammer med dør med speiloverlfate,
- Avansert kontrollsystem med enkelt 3-tast tastatur.
- Opp til 20 tilpasningsdyktige syklusprogrammer
- Standard USB og Ethernet tilkobling for enkel overføring av syklusdata til PC.
- Til lab. Bruk: 2 fleksible PT100 temperatursensorer
Merk: Alle 2840 og basic 3850 modeller krever enfaset forsyning. Topp 3850, alle 3870, 5050 og 5075 modeller krever 400 volt 3-fase forsyning.
Frontlast (horisontal)
![]() |
Nødvendig EL-D
|
Topp ELC-G-D
|
Topplast (vertikal)
![]() |
Nødvendig ELV-D
|
Topp ELVC-G-D
|
Hver modell kan oppgraderes med en rekke alternativer,
- Standardinnstilte alternativer: Må bestilles med autoklaven
- Generelle alternativer
- Dokumentasjon alternativer: Innovativt alternativ er R.PC.R Reporting (Fjern PC rapportering)
Last ned pdf for informasjon om alternativer
Tuttnauer tilbyr et vidt spekter av lastetilbehør
- Kurver i rustfritt ståltråder og lukkede bokser i forskjellig størrelse til alle autklavmodeller.
- Løfteutstyr for enkel lasting og lossing av tunge ting. Løfteenheten er mobil eller montert på autoklaven og utstyrt med en integrert svingarm for maksimal manøvrerbarhet. Den er også utstyrt med en elektronisk fjernkontroll for enkel håndtering av alle typer last.
- Lasteutstyr: Lastevogner og overføringsvogner på hjul for å forenkle laste og losseprosessen. Høykvalitets konstruksjon, slitesterk rustfritt stål. Den justerbare lastevognen ruller fra overføringsvognen til de indre kammersporene slik at den enkelt kan håndtere tunge laster.