PCR-plate, lavprofil
Leverandør: Simport Scientific
T323-96LPN
211-3382EA 4900 NOK
211-3382
PCR-plate, lavprofil
Mikroplater PCR-plater
PP. 96-brψnners PCR-plater med tynne vegger og lavt rψrvolum (100 µl).
  • Alfanumerisk rutenett som gjør det enkelt å identifisere prøvene
  • Flat overflate for bedre forsegling
  • Kan skjæres til ønsket format
  • Lavt volum reduserer dødrom mellom prøve og deksel
Forpakning: Pakket i sabotasjesikre, gjenforseglbare poser med 10 plater i hver.