PCR-plate 96 brønner for automatisering, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
43001-0301EA 2875 NOK
43001-0301 43001-0302 43001-0305 43001-0306
PCR-plate 96 brønner for automatisering, J.T.Baker®
Mikroplater PCR-plater
J.T.Baker® PCR-plater er konstruert med to plastkomponenter. En ultrastiv ramme av polykarbonat for automasjon og ultratynne brønner av polypropylen for optimal varmeoverføring og optimale qPCR-resultater.
  • Available in barcoded and non barcoded versions
  • Standard SBS format for use with automation
  • Slightly raised well rims for better sealing
  • Stackable and comes with eight notches for easy insertion on thermoblock
  • White or clear frame and wells
  • Alphanumeric well markings
  • V-bottom
  • Low profile
The wells plastics exist in 2 colors (clear and white) forMore Product Information