Tørkeovner, Heratherm® Advanced Protocol-serien

Leverandør: Thermo Fisher Scientific
51028153 51028152 51028151 51028142 51028143 51028144 51028715 51028709 51028711 51028713 51028716 51028712
466-0275EA 60125 NOK
466-0275 466-0274 466-0273 466-0267 466-0268 466-0269 466-0277 466-0270 466-0271 466-0276 466-0278 466-0272
Tørkeovner, Heratherm® Advanced Protocol-serien
Ovner Varmeskap
Oppvarmings- og tørkeovner med belagt ytre eller ytre i rustfritt stål. Timeren gjør at ovnen kan skrus av og på til et forhåndsinnstilt tidspunkt, med et valg mellom innstillinger for ukentlig, per time eller sanntid. Enheter med naturlig konveksjon er ideelle for forsiktig tørking og oppvarming for å beskytte skjøre prøver. Enheter med tvungen konveksjon har justerbare viftehastigheter og er egnet for raskere tørking og oppvarming, og har førsteklasses temperaturensartethet.

  • Automatisk alarmsystem for overtemperatur
  • Stort og lettlest fluorescerende
More Product Information
Bestill nå

SPESIFIKASJONER

Modell OMH180 OMH100 OMH60 OGH60 OGH100 OGH180 OMH100 SS OGH60 SS OGH100 SS OMH60 SS OMH180 SS OGH180 SS
Environmentally Preferable
Temperature fluctuation (time) @ 150 °C: ±0,2 °C @ 150 °C: ±0,2 °C @ 150 °C: ±0,2 °C @ 150 °C: ±0,3 °C @ 150 °C: ±0,3 °C @ 150 °C: ±0,3 °C @ 150 °C: ±0,2 °C @ 150 °C: ±0,3 °C @ 150 °C: ±0,3 °C @ 150 °C: ±0,2 °C @ 150 °C: ±0,2 °C @ 150 °C: ±0,3 °C
Temperaturområde 50…330 °C 50…330 °C 50…330 °C 50…330 °C 50…330 °C 50…330 °C 50…330 °C 50…330 °C 50…330 °C 50…330 °C 50…330 °C 50…330 °C
Temperature variation (spatial) ±1,8 °C @ 150 °C ±1,3 °C @ 150 °C ±1,8 °C @ 150 °C ±2,5 °C @ 150 °C ±3,0 °C @ 150 °C ±2,5 °C @ 150 °C ±1,3 °C @ 150 °C ±2,5 °C @ 150 °C ±3,0 °C @ 150 °C ±1,8 °C @ 150 °C ±1,8 °C @ 150 °C ±2,5 °C @ 150 °C
Kapasitet 170 L 97 L 62 L 61 L 99 L 168 L 97 L 61 L 99 L 62 L 170 L 168 L
Konveksjontypen tvungen konveksjon tvungen konveksjon tvungen konveksjon naturlig konveksjon naturlig konveksjon naturlig konveksjon tvungen konveksjon naturlig konveksjon naturlig konveksjon tvungen konveksjon tvungen konveksjon naturlig konveksjon
Strømforbruk 3060 W 3060 W 1400 W 1800 W 3100 W 3100 W 3060 W 1800 W 3100 W 1400 W 3060 W 3100 W

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR