Safety drying oven, FDL 115
Leverandør: Binder
9010-0292
466-0488EA 0 NOK
466-0488
Safety drying oven, FDL 115
Ovner Varmeskap
Disse tørkeovnene for begrensede mengder løsemiddel har høy temperaturnøyaktighet og silikon- og støvfrie kamre i rustfritt stål. Enhetene brukes ofte til kvalitetssikring av maling og andre flytende dekkmidler. FDL-ovnene har en MP-kontroller med justerbar rampefunksjon og integrert ukeprogramtimer med sanntidsfunksjon.
  • APT.line™-forvarmingskammerteknologi med symmetrisk luftstrøm og definerte hastigheter for reproduserbar tørking
  • Oppfyller alle kravene til håndtering av materialer som inneholder løsningsmidler, i henhold til EN 1539
  • Digital