Tørkeovner med tvungen konveksjon, FD-serien
Leverandør: Binder
9010-0130 9010-0194
BIND9010-0130EA 0 NOK
BIND9010-0130 466-3249
Tørkeovner med tvungen konveksjon, FD-serien
Ovner Varmeskap
Universelle tørkeovner med kammer i rustfritt stål som er ideelle for bruk i farmasøytisk og kjemisk industri, bioteknologi, medisin og universiteter. Ovner har én temperaturprogramrampe, en justerbar TWB klasse 2 sikkerhetsanordning med visuell alarm og justerbar ventilasjon ved hjelp av ventilasjonsglider og 50 mm Ø avtrekkskanal. Raske gjenopprettingstider etter åpning av døren eller luftskifte.
  • APT.line™ forvarmekammerteknologi med tvungen konveksjon for rask, jevn tørking
  • DS-kontroller med integrert timer 0 til 99 timer
  • Digital