Tørkeovner, ED-serien
Leverandør: Binder
9010-0075 9010-0167 9010-0168 9010-0169 9010-0190
466-3267EA 73950 NOK
466-3267 BIND9010-0167 BIND9010-0168 BIND9010-0169 466-3251
Tørkeovner, ED-serien
Ovner Varmeskap
Universale tørkeovner med kamre i rustfritt stål. Ideelle til tørke- og steriliseringsoppgaver i farmasøytisk og kjemisk industri, bioteknologi, medisin og ved universiteter. Ovnene har én temperaturprogramrampe, justerbar temperaturbeskyttelse, klasse 2 (DIN 12880) med synlig alarm og justerbar lufting ved hjelp av en lufteskyver på forsiden og en utluftningskanal med 50 mm Ø på baksiden. GLP/GMP-samsvar ved hjelp av det valgfrie RS422-grensesnittet og APT-COM™ DataControlSystem-programvaren.
  • APT.line™ forvarmingskammerteknologi med naturlig konveksjon
  • DS-kontroller med
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell ED 400 ED 240 UL ED 400 UL ED 720 UL ED 23
Environmentally Preferable
Temperature fluctuation (time) @ 150 °C: ±0,3 °C @ 150 °C: ±0,3 °C @ 150 °C: ±0,3 °C @ 150 °C: ±0,3 °C @ 150 °C: ±0,3 °C
Temperaturområde Omgivelsestemperatur +5…300 °C ambient +5…300 °C ambient +5…300 °C ambient +5…300 °C Omgivelsestemperatur +5…300 °C
Temperature variation (spatial) ±1,7 °C @ 70 °C
±3,0 °C @ 150 °C
±5,0 °C @ 300 °C
±1,5 °C @ 70 °C
±2,5 °C @ 150 °C
±5,0 °C @ 300 °C
±1,7 °C @ 70 °C
±3,0 °C @ 150 °C
±5,0 °C @ 300 °C
±1,5 °C @ 70 °C
±2,8 °C @ 150 °C
±5,0 °C @ 300 °C
±1,5 °C @ 70 °C
±2,5 °C @ 150 °C
±3,8 °C @ 300 °C
Kapasitet 400 L 240 L 400 L 720 L 20 L
Konveksjontypen naturlig konveksjon naturlig konveksjon naturlig konveksjon naturlig konveksjon naturlig konveksjon
Shelves supplied (max.) 2 (10) 2 (7) 2 (10) 2 (15) 2 (3)
Max. load per shelf 30 kg 35 kg 45 kg
Int. W×D×H 1000×500×800 mm 800×500×600 mm 1000×500×800 mm 1000×600×1200 mm 222×277×330 mm
Ext. W×D×H 1235×870×1025 mm 1035×850×825 mm 1235×765×1025 mm 1235×865×1530 mm 435×625×495 mm
Elektronisk 400 V, 50/60 Hz 208 V, 60 Hz 208 V, 60 Hz 208 V, 60 Hz 230 V, 50/60 Hz
Nominelt strømforbruk 3400 W 2700 W 3400 W 5000 W 800 W
Weight 125 kg 86 kg 125 kg 174 kg 22 kg