VWR®, sentrifugalfiltre

Leverandør: VWR Collection
516-0227EA 4550 NOK
516-0227 516-0228 516-0229 516-0230 516-0231 516-0232 516-0233 516-0234 516-0235 516-0236
VWR®, sentrifugalfiltre
Filter Sentrifugefilter
PP. Ideel for konsentrering, rensing og avsalting av peptider, protein, oligonukleotider, DNA og RNA.

  • Lav bindning, utbyttet er vanligvis på mer enn 90%
  • Lekkasjefri
  • Passer til rotorer for 1,5 ml rør

0,2 og 0,45 µm sentrifugefilter brukes for fjerning av partikulært stoff, klaring av prøver eller forfiltrering.

Fits rotors that accept 1,5 ml tubes
Bestill nå

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR