NovaTaq PCR master mix
Leverandør: Merck Millipore (Novagen)
71007-3
71007-3EA 5100 NOK
71007-3
NovaTaq PCR master mix
Nukleinsyre reagenser End-point PCR Enzymes and Kits
NovaTaq PCR Master Mix er en 2X konsentrert ferdig blanding av NovaTaq DNA Polymerase, ultrarene deoksynukleotider, og reaksjonsbuffer uten magnesiumklorid. Master Mix forenkler oppsettet av PCR-reaksjoner og gir fordeler i form av tidsbesparing, konsistens og minimal fare for kontaminering. Det er bare å tilsette NovaTaq PCR Master Mix til et like stort volum som inneholder den nødvendige mengden magnesiumklorid, DNA-templet, og primere, og så er reaksjonen klar for PCR-kjøring. Den endelige reaksjonen inneholder 2,5 enheter av NovaTaq DNA-polymerase per 100 µl. Løsningen rekker til 200 standard 50 µl (eller 100×100 µl) PCR-reaksjoner.