PCR plates, 96-well, half skirt, Axygen®
Leverandør: Corning
PCR-96-HS-C PCR-96M2-HS-C PCR-96M2-HSR
731-1010EA 755 NOK
731-1010 732-0803 731-4124
PCR plates, 96-well, half skirt, Axygen®
Mikroplater PCR-plater
PP-plater, silikonmatter. Konstruert for å passe 0,2 ml PCR-blokker.
  • Ultratynne vegger for jevn tykkelse fremskynder varmeoverføringen
  • Sertifisert uten RNase, DNase og endotoksiner for høyeste prøveintegritet
  • Axymat-forseglingsmattene kan autoklaveres og brukes flere ganger
Volume with AxyMat™: 240 μl
Compatible with (in addition to standard thermal cycling): ABI Fast PCR 5700, 7000, 7700, BioRad iCycler, MyiQ, iQ5, ABI sequencers.