PCR-plate, 96 brønner, Axygen®
Leverandør: Corning
PCR-96-SG-C
732-0663EA 675 NOK
732-0663
PCR-plate, 96 brønner, Axygen®
Mikroplater PCR-plater
PP-plater, silikonmatter. Konstruert for å passe 0,2 ml PCR-blokker.
  • Ultratynne vegger for jevn tykkelse fremskynder varmeoverføringen
  • Sertifisert uten RNase, DNase og endotoksiner for høyeste prøveintegritet
  • Axymat-forseglingsmattene kan autoklaveres og brukes flere ganger
Volume with AxyMat™: 240 μl
Compatible with (in addition to standard thermal cycling): BioRad iCycler, MyiQ, iQ5, Beckman CEQ sequencers.