Thermo-Fast® 384 PCR Plate Mark II
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
AB-0937
732-4912EA 7400 NOK
732-4912
Thermo-Fast® 384 PCR Plate Mark II
Mikroplater PCR-plater
Støpt av ultra low retention PP som motvirker at prøven fester seg til veggene. Det økte volumet gjør at applikasjoner som f.eks. enzymatiske prosesser kan utføres direkte i platen etter PCR-opparbeidingen.  Kompatibel med alle vanlige 384 blokkers termocyclers.
  • Fully skirted for compatibility with automated systems
  • 8 holes in the skirt aid plate positioning and removal from the thermal cycler block
  • Cut away corner aids orientation
  • Certified free from DNase, RNase and human genomic DNA
Maximum well volume: 55 µl
Working volume: 40 µl