PCR-plate, 96-brønners, stiv, semi-skirted, Thermo-Fast®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
AB-0990
732-4924EA 1700 NOK
732-4924
PCR-plate, 96-brønners, stiv, semi-skirted, Thermo-Fast®
Mikroplater PCR-plater
PP. En stiv utgave av semi-skirted standardplaten for bruksområder der ekstra platestivhet er påkrevet.
Farge: klar