PCR-plater, 384-brønners, ABgene® Thermo-Fast®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
TF-0384
732-4961EA 2600 NOK
732-4961
PCR-plater, 384-brønners, ABgene® Thermo-Fast®
Mikroplater PCR-plater
PP. Denne 384-brønners platen er utformet for høykapasitets-PCR og er kompatibel med de fleste 384-blokkers PCR-, qPCR- og sekvenseringsinstrumenter.
  • Hel kant og stiv platebase minimerer fordreiing under PCR og gjør den egnet for bruk med robotsystemer
  • Åtte hull i kanten gjør det enklere å plassere platen i og fjerne den fra termocyclerblokken
  • Sertifisert DNase- og RNase-frie samt frie for humant genomisk DNA
  • Alfanumeriske referansekoordinater og kuttede hjørner gjør det enklere å orientere seg
Maksimalt brønnvolum: 40 µl
Arbeidsvolum: 25 µl