384-brønners PCR-plater, Corning® Thermowell®
Leverandør: Corning
3757
732-5595EA 7975 NOK
732-5595
384-brønners PCR-plater, Corning® Thermowell®
Mikroplater PCR-plater
PP, ikke-steril. Kompatibel med et stort utvalg av PCR-utstyr, sekvenseringsutstyr og sanntids-PCR-utstyr.
Thermowell® GOLD 384-brønners PCR-plater har fremragende dimensjonal stabilitet etter termosykling, og de er kompatible med automatiserte, ofte brukte termosyklere og Appliced Biosystems®-sekvenseringsadaptere.
Bestillingsinformasjon: Sealing tape and sealing mats sold separately.