Arbeidsbenker med lagdelt, vertikal luftstrøm, Mini-V/PCR
Leverandør: Azbil Telstar Technologies
1923477
TELR1923477EA 76800 NOK
TELR1923477
Arbeidsbenker med lagdelt, vertikal luftstrøm, Mini-V/PCR
Avtrekksskap og kabinetter Laminert flowbenk
Arbeidsbenk med lagdelt, vertikal luftstrøm er en ideell løsning for håndtering av ufarlige stoffer og ufarlige biologiske prøver der produktet må holdes sterilt. De sikrer et miljø av klasse 100 i henhold til de amerikanske forskriftene. Std. 209 og BS 5195 for prøver og produkt.
  • Reduced width and height for easy access to all laboratories
  • Foldable methacrylate UV resistant front panel
  • Stainless steel divided working tray (one piece in Mini V) to allow easy cleaning
  • LCD screen displays air speed, working hours and more
Den lille Mini V-en er ideellMore Product Information