PCR-plate, 384 brønner, Axygen®
Leverandør: Corning
PCR-384-C PCR-384M2-C PCR-384-RGD-C PCR-384M2CPBC
732-0906EA 900 NOK
732-0906 732-0666 732-1037 AXYGPCR-384M2CPBC
PCR-plate, 384 brønner, Axygen®
Mikroplater PCR-plater
PP-plater, silikonmatter. Passer til 384-brønners thermocycler-blokker.
  • Ultratynne vegger for jevn varmeoverføring
  • Sertifisert fri for RNase og, DNase
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat I-RECs, ISO 14001 - Reynosa