96-brønners plate, flat topp, Axygen®
Leverandør: Corning
PCR-96-C PCR-96-C-S PCR-96-FLT-C
732-0661EA 675 NOK
732-0661 731-0643 732-1021
96-brønners plate, flat topp, Axygen®
Mikroplater PCR-plater
PP-plater, silikonmatter. Konstruert for å passe 0,2 ml PCR-blokker.
  • Ultratynne vegger for jevn tykkelse fremskynder varmeoverføringen
  • Sertifisert uten RNase, DNase og endotoksiner for høyeste prøveintegritet
  • Axymat-forseglingsmattene kan autoklaveres og brukes flere ganger
Volume with AxyMat™: 250 μl
Compatible with (in addition to standard thermal cycling):
Plates without skirt: Strategene MX4000, BioRad iCycler, MyiQ, iQ5
Plates without skirt, with flat top: ABI and BioRad qPCR systems
Plates without skirt, with elevated wells: Amersham MegaBACE sequencer
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat I-RECs, ISO 14001 - Reynosa