96-brønners plate, flat topp, lavprofil, Axygen®
Leverandør: Corning
PCR-96-LP-FLTW PCR-96LP-FLT-C
732-1022EA 1475 NOK
732-1022 732-1024
96-brønners plate, flat topp, lavprofil, Axygen®
Mikroplater PCR-plater
PP-plater, silikonmatter. Konstruert for å passe 0,2 ml PCR-blokker.
  • Ultratynne vegger for jevn tykkelse fremskynder varmeoverføringen
  • Sertifisert uten RNase, DNase og endotoksiner for høyeste prøveintegritet
  • Axymat-forseglingsmattene kan autoklaveres og brukes flere ganger
Volume with AxyMat™: 106 μl
Compatible with (in addition to standard thermal cycling): Eppendorf Realplex, MJ Opticon, Chromo4 qPCR, Stratagene QPCR.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat I-RECs, ISO 14001 - Reynosa