PCR plates, 96-well, full skirt, Axygen®
Leverandør: Corning
PCR-96-FS-C PCR-96-FS-CPBC
732-0664EA 690 NOK
732-0664 AXYGPCR-96-FS-CPBC
PCR plates, 96-well, full skirt, Axygen®
Mikroplater PCR-plater
PP-plater, silikonmatter. Konstruert for å passe 0,2 ml PCR-blokker.
  • Ultratynne vegger for jevn tykkelse fremskynder varmeoverføringen
  • Sertifisert uten RNase, DNase og endotoksiner for høyeste prøveintegritet
  • Axymat-forseglingsmattene kan autoklaveres og brukes flere ganger
Volume with AxyMat™: 140 μl
Compatible with (in addition to standard thermal cycling): BioRad iCycler, MyiQ, iQ5, Eppendorf Realplex, MJ Research Opticon, Chromo4, Stratagene MX3000.