Eppendorf twin.tec® PCR Plates 96-well, 250 µl
Leverandør: EPPENDORF
0030128.575 0030128.613 0030128.605 0030128.591 0030128.583 0030128.869 0030129.326 0030129.334 0030133.366 0030133.374 0030133.390 0030133.404 0030129.610
732-0106EA 1925 NOK
732-0106 391-2053 391-2052 391-2051 391-2050 737-0165 737-0181 737-0182 713-0020 731-0474 713-0022 713-0023 EPPE0030129.610
Eppendorf twin.tec® PCR Plates 96-well, 250 µl
Mikroplater PCR-plater
PP-brønner med PC-platebase og kant. Stivheten til platen gjør den ideell for robot håndtering, og PP-brønnene har en inert, overflate som forhindrer DNA, RNA og enzymer fra å bindes. De ultratynne veggene sikrer optimal varmeoverføring til prøven. Alle platene kan autoklaveres og er sertifisert RNase og Dnasefri.
  • One-piece design: combining a polycarbonate frame and polypropylene wells for optimum performance
  • Extremely thin-walled polypropylene wells guarantee optimum heat transfer to the sample
  • Exceptionally solid and torque-resistant polycarbonate frame