PCR-plate 96 brønner for automatisering, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
43001-0301EA 2875 NOK
43001-0301 43001-0302 43001-0305 43001-0306
PCR-plate 96 brønner for automatisering, J.T.Baker®
Mikroplater PCR-plater
J.T.Baker® PCR-plater er konstruert med to plastkomponenter. En ultrastiv ramme av polykarbonat for automasjon og ultratynne brønner av polypropylen for optimal varmeoverføring og optimale qPCR-resultater.
  • Available in barcoded and non barcoded versions
  • Standard SBS format for use with automation
  • Slightly raised well rims for better sealing
  • Stackable and comes with eight notches for easy insertion on thermoblock
  • White or clear frame and wells
  • Alphanumeric well markings
  • V-bottom
  • Low profile
The wells plastics exist in 2 colors (clear and white) for optimal qPCR results depending on the qPCR cycler. White wells ensure high quality qPCR results by concentrating fluorescent signal, preventing loss of signal, and allowing for better signal detection by the instrument.
Bruk: PCR, qPCR, NGS-bibliotekoppsett.
Sertifiseringer: Produsert i renrommiljø (ISO 14644-1 Class 8). Uten DNA, DNase, RNase og PCR-inhibitorer.
Forpakning: 10 pakker med 5 plater i PE-folie.