PCR-plate, Eppendorf twin.tec®
Leverandør: EPPENDORF
0030128.885 0030128.893 0030128.818
713-0011EA 31000 NOK
713-0011 713-0012 731-0463
PCR-plate, Eppendorf twin.tec®
Mikroplater PCR-plater
PP-brønner med PC-platebase og kant. Stivheten til platen gjør den ideell for robot håndtering, og PP-brønnene har en inert, overflate som forhindrer DNA, RNA og enzymer fra å bindes. De ultratynne veggene sikrer optimal varmeoverføring til prøven. Alle platene kan autoklaveres og er sertifisert RNAse og DNAsefri.
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, med kant
- Kompatibel med automatiserte systemer og passer til de fleste termocyclere og kapillærsekvensmaskin MegaBACE
- Innenfor SBS-kravene for størrelse (127,76 mm (±0,25 mm) × 85,47 mm (±0,25 mm))
- Lavprofilutforming for økt effektivitet avMore Product Information