PCR-plater, 96-brønners, SuperPlate™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
AB-2400 AB-2400/W AB-2800 AB-2800/W
732-1060EA 1800 NOK
732-1060 732-1063 732-1049 732-1052
PCR-plater, 96-brønners, SuperPlate™
Mikroplater PCR-plater
PP. Thermo Scientific SuperPlate™ er fire ganger så stiv som sammenlignbare produkter, og egner seg derfor spesielt godt for robothåndtering. Den fås i tre utgaver. Alle har ultrastiv SBS-ramme for at de skal være kompatible med automatiserte systemer, og brønnene har tynne vegger og rund bunn for å gi optimal og maksimal prøvegjenvinning.varmeoverføring.
  • Forbedret varmestabilitet som minimerer vridning under termosykling og varmeforsegling
  • Svarte bokstaver og tall for rask referanse til brønnene
  • Maksimalt brønnvolum på 0,2 ml ved bruk av klebende