PCR-plate, 24- 32- og 48-brønners, Axygen®
Leverandør: Corning
PCR-24-C PCR-32-C PCR-48-C
732-0903EA 255 NOK
732-0903 732-0904 732-0905
PCR-plate, 24- 32- og 48-brønners, Axygen®
Mikroplater PCR-plater
PP. Passer til 96-brønners thermocycler-blokker.
  • Ultratynne vegger for jevn varmeoverføring
  • Sertifisert fri for RNase og, DNase
These multiwell plates are specifically designed for PCR applications and are ideal for thermal transfer application. Max. RCF 4000 g.