PCR-plate, med kant
Leverandør: Simport Scientific
T323-384SKN T323-96SKN
211-3394EA 5950 NOK
211-3394 211-3375
PCR-plate, med kant
Mikroplater PCR-plater
PP. Disse tynnveggede PCR-platene er velegnet for robothåndtering, og er ideelle til bruk sammen med automatiserte pipetteringssystemer.
  • Hver av br?nnene pe 96-br?nners-platen kan ha et volum pe100 µl, mens 384-br?nners- platen har en kapasitet pe 40 µl per br?nn og egner seg for reaksjonsvolumer pe mellom 2 og 30 µl
  • Felt for strekkoding eller merking på begge sider av toppen
  • Alfanumerisk rutenett som gjør det enkelt å identifisere prøvene
  • Flat overflate for bedre forsegling
Forpakning: Pakket i sabotasjesikre, gjenforseglbare poser med 10 plater i hver.