PCR-plate
Leverandør: Simport Scientific
T323-24N T323-24B T323-24G T323-24R T323-24Y T323-48B T323-48G T323-48N T323-48R T323-48Y T323-96B T323-96G T323-96N T323-96R T323-96Y
211-3346EA 730 NOK
211-3346 211-3400 211-3399 211-3398 211-3397 211-3391 211-3390 211-3389 211-3388 211-3387 211-3386 211-3385 211-3379 211-3378 211-3372
PCR-plate
Mikroplater PCR-plater
PP. Tynnveggede PCR-plater som er kompatible med termocyclere på 0,2 ml. Innsiden av rørene er glatte og har en inert overflate som enzymer og nukleinsyrer ikke bindes til.
  • Alfanumerisk rutenett for bedre identifisering
  • Bøyelig plate for bedre tilpasning av rørene i termoblokken
  • Større plater kan enkelt skjæres til i deler på 24, 32 eller 48 rør, men for å gjøre det enklere tilbyr vi også forhåndsskårede plater med formater på 48 rør (6×8) og 24 rør (3×8)
  • Nederste høyre hjørne på platen er skåret bort for å forenkle plasseringen
  • Sertifisert frie for RNase, DNase og DNA
Forpakning: Pakket i sabotasjesikre, gjenforseglbare poser med 10 plater i hver.