PCR-plate, 96-brønners, semi-skirted, Thermo-Fast®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
AB-0900 AB-0900/W AB-0900/B AB-0900/G AB-0900/P AB-0900/R AB-0900/Y
732-4904EA 1400 NOK
732-4904 732-0400 732-0396 732-0397 732-0082 732-0399 732-0401
PCR-plate, 96-brønners, semi-skirted, Thermo-Fast®
Mikroplater PCR-plater
PP. Kompatible med alle vanlige thermocyclere.
  • Stivere enn plater uten kant og med plass til strekkoder
  • Platen er delt opp, slik at det er mulig å kutte den i seksjoner på 24 og 48 brønner
  • Maksimalt brønnvolum på 0,3 ml med klebe- eller varmeforsegling
  • Kuttet hjørne