Tørkeovner, ED-serien
Leverandør: Binder
9010-0075 9010-0167 9010-0168 9010-0169 9010-0190
466-3267EA 73950 NOK
466-3267 BIND9010-0167 BIND9010-0168 BIND9010-0169 466-3251
Tørkeovner, ED-serien
Ovner Varmeskap
Universale tørkeovner med kamre i rustfritt stål. Ideelle til tørke- og steriliseringsoppgaver i farmasøytisk og kjemisk industri, bioteknologi, medisin og ved universiteter. Ovnene har én temperaturprogramrampe, justerbar temperaturbeskyttelse, klasse 2 (DIN 12880) med synlig alarm og justerbar lufting ved hjelp av en lufteskyver på forsiden og en utluftningskanal med 50 mm Ø på baksiden. GLP/GMP-samsvar ved hjelp av det valgfrie RS422-grensesnittet og APT-COM™ DataControlSystem-programvaren.
  • APT.line™ forvarmingskammerteknologi med naturlig konveksjon
  • DS-kontroller med