Varmeskap med vifte, FED 400
Leverandør: Binder
466-0023EA 0 NOK
466-0023
Varmeskap med vifte, FED 400
Ovner Varmeskap
Flerfunksjons tørkeovner med kamre i rustfritt stål. Ideelle for farmasøytisk og kjemisk industri, bioteknologi, medisin og universiteter. Ovnene har én temperaturprogramrampe, justerbar temperaturbeskyttelse, klasse 2 (DIN 12880) med synlig alarm og justerbar lufting ved hjelp av en lufteskyver på forsiden og en utluftningskanal med 50 mm Ø på baksiden. Rask gjenoppretting av temperaturen etter åpning av døren eller luftutskiftning. GLP/GMP-samsvar ved hjelp av det valgfrie RS422-grensesnittet og APT-COM™ DataControlSystem-programvaren.
  • APT.line™ forvarmingskammerteknologi med tvungen konveksjon, for rask, jevnt tørking
  • MS-kontroller med tidtakerfunksjoner: forsinket PÅ, forsinket AV og temperaturavhengig forsinket AV
  • Digital temperaturinnstilling med en nøyaktighet på én grad
  • Justerbar viftehastighet (0-100%)
  • Kalibreringer og valideringer er mulig
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 20
Leveringsinformasjon: Leveres med to krombelagte hyller. FED 400 og FED 720 krever 3-faseforsyning.