Sentrifugalenheter, Microsep™ Advance
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
MCP003C46 MCP003C41 MCP010C46 MCP030C41 MCP010C41 MCPM45C68 MCPM45C67 MCPM02C68 MCPM02C67 MCP100C46 MCP100C41 MCP030C46 MCP001C41 MCP001C46
516-0371EA 10225 NOK
516-0371 516-0370 516-0373 516-0374 516-0372 516-0383 516-0382 516-0381 516-0378 516-0377 516-0376 516-0375 516-9920 516-0485
Sentrifugalenheter, Microsep™ Advance
Filter Sentrifugefilter
Disse sentrifugalenhetene gir en presis, rask gjenvinning av mikrolitervolumer av konsentrat.
  • Høy utvinning, vanligvis større enn 90 %
  • Dødstopp for å forhindre at prøver spinner til tørrhet
  • Passer sentrifuger som aksepterer standard 17×100 mm rør
Søknader: Konsentrer fortynnede proteinprøver før elektroforese. Bytt buffer og fjern salt i prøvene. Fjern proteiner og partikler fra prøver for HPLC-analyse av legemidler, aminosyrer og antistoffer. Isoler lavmolekylære forbindelser fra gjæringsbuljonger for naturlig produktscreening. Gjenvinn biomolekylerMore Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Type Microsep™ Advance with Supor® membrane Microsep™ Advance with Omega™ membrane
Filtreringsområde 3,3 cm² 3,3 cm²
Environmentally Preferable
Maks. RCF 14000×g 14000×g
Dødvolum 40 µl 40 µl
Ø×H 17×120 mm 17×120 mm
Prøvevolum Max. 5000 µl Max. 5000 µl
Temperatur 0 - 40 °C 0 - 40 °C
pH område 1 - 14 1 - 14