Tørkeovner, Heratherm® General Protocol-serien
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
51028148 51028149 51028150 51028139 51028140 51028141
466-0264EA 29700 NOK
466-0264 466-0265 466-0266 466-0261 466-0262 466-0263
Tørkeovner, Heratherm® General Protocol-serien
Ovner Varmeskap
Oppvarmings- og tørkeovner med kamre i rustfritt stål, som er utformet for rutinebruksområder. Enheter med naturlig konveksjon er ideelle for forsiktig tørking og oppvarming for å beskytte skjøre prøver. Enheter med tvungen konveksjon er egnet for raskere tørking og oppvarming og førsteklasses temperaturensartethet.
  • Automatisk alarmsystem for overtemperatur
  • Innebygd timer
  • Stort og lettlest fluorescerende display og betjening med mikroprosessorkontrollert trykknapp
  • Dørene kan åpnes over 180° for å gi enkel adgang
  • OGS - Utblåsningsventilering kan brukes som