Tørkeovner, Heratherm® Advanced Protocol-serien
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
51028153 51028152 51028151 51028142 51028143 51028144 51028715 51028709 51028711 51028713 51028716 51028712
466-0275EA 60125 NOK
466-0275 466-0274 466-0273 466-0267 466-0268 466-0269 466-0277 466-0270 466-0271 466-0276 466-0278 466-0272
Tørkeovner, Heratherm® Advanced Protocol-serien
Ovner Varmeskap
Oppvarmings- og tørkeovner med belagt ytre eller ytre i rustfritt stål. Timeren gjør at ovnen kan skrus av og på til et forhåndsinnstilt tidspunkt, med et valg mellom innstillinger for ukentlig, per time eller sanntid. Enheter med naturlig konveksjon er ideelle for forsiktig tørking og oppvarming for å beskytte skjøre prøver. Enheter med tvungen konveksjon har justerbare viftehastigheter og er egnet for raskere tørking og oppvarming, og har førsteklasses temperaturensartethet.
  • Automatisk alarmsystem for overtemperatur
  • Stort og lettlest fluorescerende