Tørkeovner, Heratherm® Advanced Protocol Security-serien
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
51028154 51028155 51028156 51028545 51028145 51028146 51028147 51028546 51028547 51028548 51028549 51028544
466-0285EA 41250 NOK
466-0285 466-0286 466-0287 466-0283 466-0279 466-0280 466-0281 466-0284 466-0288 466-0289 466-0290 466-0282
Tørkeovner, Heratherm® Advanced Protocol Security-serien
Ovner Varmeskap
Oppvarmings- og tørkeovner med belagt ytre eller ytre i rustfritt stål. Timeren gjør at ovnen kan skrus av og på til et forhåndsinnstilt tidspunkt, med et valg mellom innstillinger for ukentlig, per time eller sanntid. Enheter med naturlig konveksjon er ideelle for forsiktig tørking og oppvarming for å beskytte skjøre prøver. Enheter med tvungen konveksjon har justerbare viftehastigheter og er egnet for raskere tørking og oppvarming, og førsteklasses temperaturensartethet.
  • Standard overtemperaturalarm og ekstra undertermperaturalarm
  • Stort og lettlest
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell OMH60-S/
OMH60-S SS
OMH100-S/OMH100-S SS OMH180-S/OMH180-S SS OGH60-S/
OGH60-S SS
OGH100-S/OGH100-S SS OGH180-S/OGH180-S SS
Environmentally Preferable
Temperature fluctuation (time) @ 150 °C: ±0,2 °C @ 150 °C: ±0,2 °C @ 150 °C: ±0,2 °C @ 150 °C: ±0,3 °C @ 150 °C: ±0,3 °C @ 150 °C: ±0,3 °C
Temperaturområde 50…330 °C 50…330 °C 50…330 °C 50…330 °C 50…330 °C 50…330 °C
Temperature variation (spatial) ±1,8 °C @ 150 °C ±1,3 °C @ 150 °C ±1,8 °C @ 150 °C ±2,5 °C @ 150 °C ±3,0 °C @ 150 °C ±2,5 °C @ 150 °C
Kapasitet 62 L 97 L 170 L 61 L 99 L 168 L
Konveksjontypen tvungen konveksjon tvungen konveksjon tvungen konveksjon naturlig konveksjon naturlig konveksjon naturlig konveksjon
Strømforbruk 1400 W 3060 W 3060 W 1810 W 3100 W 3100 W