Avkalkningsløsninger, OSTEOMOLL® og OSTEOSOFT®
Leverandør: Merck
1.01728.1000 1.01736.1000 1.01728.9010 1.01736.2500
1.01728.1000EA 793 NOK
1.01728.1000 1.01736.1000 1.01728.9010 1.01736.2500
Avkalkningsløsninger, OSTEOMOLL® og OSTEOSOFT®
Farger Microscopy and staining reagents
Hardt vev, som ben eller tenner, og alle prøver av kalkvev, som benmargsbiopsier, krever spesiell forbehandling før de rutinemessig behandes på et histologisk laboratorium.
OSTEOMOLL® avkalker effektivt og kan brukes to ganger avhengig av størrelsen og tettheten på vevet, hvis løsningen fortsatt er klar etter den første avkalkningsprosessen.
OSTEOSOFT® brukes til forsiktig avkalkning basert på kompleks-formende stoffer, særlig hvis de må følges av immunohistologiske prosedyrer.