Innstøpings- og monteringsmedier
Leverandør: Merck
1.03973.0001 1.07960.0500
1.03973.0001EA 1070 NOK
1.03973.0001 1.07960.0500
Innstøpings- og monteringsmedier
Farger Microscopy and staining reagents
Den definerte hardheten og ensartetheten av materialet som skal kuttes, er svært viktige krav for å få en kutting av jevn kvalitet. Disse kravene kan oppfylles ved hjelp av en rekke egnede stoffer, for eksempel parafiner, plast, gelatin og celloidin.