Perfect DNA™ Ladder
Leverandør: Merck Millipore (Novagen)
69046-3 69180-3 70537-3 70538-3 70539-3
69046-3EA 1400 NOK
69046-3 69180-3 70537-3 70538-3 70539-3
Perfect DNA™ Ladder
Elektroforese reagenser Molekylvekt markører
Perfect DNA™-ladders inneholder DNA med praktiske størrelser som er enkle å huske, for agarosegelanalyse. Markørene har ensartede båndintensiteter og dekker et bredt område av DNA-størrelser.
  • 'Ready-to-load' format
  • Ideelle for rutinemessig bruk
Produktkomponenter:
1 ml (for art.nr. 70538-3) eller 500 µl (for art.nr. 70539-3 og 70537-3) Perfect DNA-ladder i 1X gelloadingbuffer
1 ml 6X gelloadingbuffer (for art.nr. 70538-3 og 70539-3) med oransje g, xylencyanol-FF og glyserol, eller 6X DNA-gelloadingbuffer (for art.nr. 70537-3) med bromfenolblå, xylenecyanol-FF og Ficoll
Leveringsinformasjon: Hvert enkelt rør med markører holder til 100 baner. Et ekstra rør med 6X gelloadingbuffer (for art.nr. 70538-3 og 70539-3) eller 6X DNA-gelloadingbuffer (for art.nr. 70537-3) er inkludert.