DNA-polymerase
Leverandør: Merck Millipore (Novagen)
71003-3 71003-4 71003-5 71087-3 71091-3 71091-4 71086-4 71085-3 71086-5
71003-3EA 1350 NOK
71003-3 71003-4 71003-5 71087-3 71091-3 71091-4 71086-4 71085-3 71086-5
DNA-polymerase
Nukleinsyre reagenser End-point PCR Enzymes and Kits
KOD HiFi DNA-polymerase er et unikt proofreadingsenzym, som er isolert fra den ekstremt termofile Thermococcus kodakaraensis KOD1, som har en overlegen prosessivitet og fidelitet som gjør det mulig med raskere og mer nøyaktig PCR-amplifisering enn det som kan oppnås med tradisjonelle enzymer.
KOD HiFi DNA-polymerase er også tilgjengelig i en Hot Start utgave for høy spesifisitet og som en blanding (KOD XL DNA-polymerase) som anbefales for veldig lange templater.
NovaTaq™ DNA-polymerase er et rekombinant enzym med høy renhet som egner seg for alle bruksområdene der det kreves Taq DNA-polymerase av høyeste kvalitet.
NovaTaq Hot Start DNA-polymerase, for økt spesifisitet og anvendelighet med standard PCR, er en kjemisk modifisert form av enzymet som blir aktivt når det varmes opp til 95 °C i 7 til 10 minutter.