Proteinekstraksjonsreagenser, BugBuster® og BugBuster® plus Benzonase®, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore (Novagen)
70584-3 70584-4 70750-3
70584-3EA 2650 NOK
70584-3 70584-4 70750-3
Proteinekstraksjonsreagenser, BugBuster® og BugBuster® plus Benzonase®, Millipore®
Buffere Buffere, ekstrasjons
BugBuster® Protein Extraction reagent is formulated for the gentle disruption of the cell wall of E. coli, liberating soluble protein. It provides a simple, rapid, low-cost alternative to mechanical methods such as French Press or sonication for releasing expressed target protein in preparation for purification or other applications. The formulation utilises a detergent mix that is capable of cell wall perforation without denaturing soluble protein.
Det standard BugBuster®-reagenset leveres som en Tris-bufret, 1x bruksklar løsning som er stabil ved romtemperatur. Størrelsen på 500 ml finnes også med 10 000 U Benzonase®-nuklease (leveres i et separat rør) for klargjøring av ekstrakter med lav viskositet og/eller fjerning av nukleinsyrer fra proteinpreparater.