182 density standards for use at different temperatures (15°C, 20°C, 25°C, 40°C, 50°C, 60°, 80°C)
Extensive range of density standards in accordance with ASTM D1480-12 for density or relative density (specific gravity) measurements by Bingham Pycnometer.
High accuracy
Verified using Bingham Pycnometer
All products tested in accordance with ASTM D1480-12 guidelines
Consistent, traceable, certified
Certificates of Analysis and Safety Data Sheets available online
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler, enten proprietære eller fra tredjeparter, for å samle statistisk informasjon om nettlesingen din, og for å vise annonser relatert til dine preferanser.. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet, anser vi at du godtar dette.